Läs mer
(S,S)-Hydroxy Bupropion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S,S)-hydroxy Bupropion |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10;/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3;1H/t9-,13+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 291.0793 |