Läs mer
(S)-(+)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine, 97%
Produktkod. 11342616
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342616 250 mg 250mg
11332616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08618.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33903-50-3 | C7H9NOS | 155.215 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33903-50-3
Molekylformel C7H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 155.215
MDL-nummer MFCD00151461
InChI-nyckel YFYIDTVGWCYSEO-JTQLQIEISA-N
Synonym s-+-s-methyl-s-phenylsulfoximine, s-+-s-methyl-s-phenylsulfoximine ee, s-imino methyl phenyl-??-sulfanone, r---s-methyl-s-phenylsulfoximine ee, imino-methyl-oxo-phenyl-$l^ 6, s-+-s-methyl-s-phenylsulphoximine, sulfoximine,s-methyl-s-phenyl-, s s
PubChem CID 25036288
IUPAC-namn imino-metyl-oxo-fenyl-$l^{6}-sulfan
LEDER CS(=N)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine
Smältpunkt 30°C to 32°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 5245633
Känslighet Hygroscopic
Optisk rotation +36° (c=1 in Acetone)
Formel vikt 155.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.