missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S,S)-Oxaliplatin, TRC

Produktkod. 30428502
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428502 25 mg
30413987 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30428502 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO84508025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-[(1S,2S)-1,2-cyclohexanediamine-N,N'][oxalato(2-)-O,O']platinum
CAS 61758-77-8
Molekylformel C8 H14 N2 O4 Pt
Kvantitet 25 mg
Synonym Platinum','[(1S,2S)-1,2-cyclohexanediamine-kappaN1,kappaN2][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]-','(SP-4-2)-, Platinum','(1,2-cyclohexanediamine-kappaN,kappaN')[ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]-','[SP-4-2-[1S-(trans)]]-, Platinum','[(1S,2S)-1,2-cyclohexanediamine-kappaN,kappaN'][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]- (9CI), 1,2-Cyclohexanediamine','platinum complex','(1S-trans)-, [(1S,2S)-1,2-Cyclohexanediamine-kappaN1,kappaN2][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]platinum, NSC 266042, Platinum','(1,2-cyclohexanediamine-N,N')[ethanedioato(2-)-O,O']-','[SP-4-2-(1S-trans)]-, (SP-4-2)-[(1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine-kappaN,kappaN′][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]platinum, Oxaliplatin Imp. D (EP), (S,S)-Oxaliplatin, Oxaliplatin Related Compound D (USP)
InChI formel InChI=1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m0../s1
LEDER O=C1C(=O)[O-][Pt+2]2([NH2][C@H]3CCCC[C@@H]3[NH2]2)[O-]1
Molekylvikt (g/mol) 397.29
Formel vikt 397.0601
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.