missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S,S)-Palonosetronhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palonosetron Hydrochloride |
| CAS | 135729-62-3 |
| Molekylformel | C19 H24 N2 O . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2-[(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-','hydrochloride (1:1)','(3aS)-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-','monohydrochloride','[S-(R*,R*)]-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-','monohydrochloride','(3aS)- (9CI), Aloxi, Onicit, Palonosetron hydrochloride, RS 25259-197 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.O=C1N(C[C@H]2CCCc3cccc1c23)[C@@H]4CN5CCC4CC5 |
| IUPAC-namn | (3aS)-2-[(3S)-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-yl]-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-benzo[de]isoquinolin-1-one; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.87 |
| Formel vikt | 332.1655 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?