Läs mer
(S,S,S)-2-Azabicyklo[3.3.0]oktan-3-karboxylsyra, bensylester, hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 87269-87-2 |
| Molekylformel | C15 H19 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H/t12-,13-,14-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.O=C(OCc1ccccc1)[C@@H]2C[C@@H]3CCC[C@@H]3N2 |
| IUPAC-namn | bensyl (2S,3aS,6aS)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-oktahydrocyklopenta[b]pyrrol-2-karboxylat; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.78 |
| Formel vikt | 281.1183 |