missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-Salsolinhydroklorid, TRC

Produktkod. 30416428
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416428 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30416428 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS1000085MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-Salsoline Hydrochloride
CAS 881-26-5
Molekylformel C11 H15 N O2 • HCl
Kvantitet 5 mg
Synonym (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-1-methyl-6-isoquinolinol Hydrochloride, (-)-Salsoline, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-1-methyl-6-Isoquinolinol Hydrochloride, (1S)-7-Methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol Hydrochloride, (S)-Salsoline Hydrochloride, 7-O-Methylsalsolinol Hydrochloride, Methoxysalsolinol Hydrochloride, O7-Methylsalsolinol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2.ClH/c1-7-9-6-11(14-2)10(13)5-8(9)3-4-12-7;/h5-7,12-13H,3-4H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1
LEDER C[C@H]1C2=CC(OC)=C(O)C=C2CCN1.Cl
IUPAC-namn (S)-7-metoxi-1-metyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 229.7
Formel vikt 229.09
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.