Läs mer
(S)-Selisistat, MedChemExpress
Produktkod. 16449117
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16449117 5 mg -
16406538 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16449117 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15452A
MedChemExpress (S)-Selisistat ((S)-EX-527) is a potent and selective SIRT1 inhibitor, with an IC50 of 98 nM.
(S)-Selisistat ((S)-EX-527) is a potent and selective SIRT1 inhibitor, with an IC50 of 98 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Selisistat
Fysisk form Solid
CAS 848193-68-0
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H13ClN2O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym (S)-EX-527
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (402.07 mM)
LEDER O=C([C@@H]1C(NC2=C3C=C(Cl)C=C2)=C3CCC1)N
Molekylvikt (g/mol) 248.71
Formel vikt 248.71
Procent renhet 98.15%