Läs mer
(S)-Sibutramine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Sibutramine Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26ClN.ClH/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H/t16-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 315.1521 |