missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-Silodosin, TRC

Produktkod. 30007396
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30007396 25 mg -
30010166 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007396 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS46500525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2182279-45-2
Molekylformel C25H32F3N3O4
Molekylvikt (g/mol) 495.53
Synonym Silodosin Impurity 4
IUPAC-namn 1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2S)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]indoline-7-carboxamide
LEDER C[C@@H](Cc1cc2CCN(CCCO)c2c(c1)C(=O)N)NCCOc3ccccc3OCC(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-Silodosin
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H32F3N3O4/c1-17(30-8-12-34-21-5-2-3-6-22(21)35-16-25(26,27)28)13-18-14-19-7-10-31(9-4-11-32)23(19)20(15-18)24(29)33/h2-3,5-6,14-15,17,30,32H,4,7-13,16H2,1H3,(H2,29,33)/t17-/m0/s1
Formel vikt 495.2345
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.