missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Silodosin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Silodosin |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32F3N3O4/c1-17(30-8-12-34-21-5-2-3-6-22(21)35-16-25(26,27)28)13-18-14-19-7-10-31(9-4-11-32)23(19)20(15-18)24(29)33/h2-3,5-6,14-15,17,30,32H,4,7-13,16H2,1H3,(H2,29,33)/t17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 495.2345 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?