Läs mer
(S)-SNAP5114, MedChemExpress
Produktkod. 16416587
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16416587 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16416587 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103504
MedChemExpress (S)-SNAP5114 is a selective GABA transport inhibitor, with IC50 values of 5 μM and 21 μM for hGAT-3 and rGAT-2, respectively. (S)-SNAP5114 is an anticonvulsant drug.
(S)-SNAP5114 is a selective GABA transport inhibitor, with IC50 values of 5 μM and 21 μM for hGAT-3 and rGAT-2, respectively. (S)-SNAP5114 is an anticonvulsant drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-SNAP5114
CAS 157604-55-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H35NO6
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (197.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H]1CN(CCOC(C2=CC=C(OC)C=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)CCC1)O
Molekylvikt (g/mol) 505.6
Formel vikt 505.6
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation