Läs mer
(S)-styrenoxid, 94 %
Produktkod. 15150967 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15150967 5 g Glasflaska 5g
15294764 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15150967 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449450050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20780-54-5 | C8H8O | 120,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20780-54-5
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.15
MDL-nummer MFCD00064310,MFCD00066210
InChI-nyckel AWMVMTVKBNGEAK-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-styrene oxide, s-2-phenyloxirane, 2s-2-phenyloxirane, s-phenyloxirane, s-epoxyethyl benzene, s-+-styrene oxide, styrene oxide, s, unii-av5p894c84, ccris 4094
PubChem CID 114946
ChEBI CHEBI:51014
IUPAC-namn (2S)-2-fenyloxiran
LEDER C1O[C@H]1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Styrene oxide
Smältpunkt -37.0°C
Densitet 1.0510g/mL, 1.051
Kokpunkt 192.0°C to 194.0°C
Flampunkt 79°C
Analysprocentintervall 92% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble
Formel vikt 120.15
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-Styrene oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.