Läs mer
S-Sulfo-L-cysteine Sodium Salt (~85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Sulfo-L-cysteine Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO5S2.Na/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 222.9585 |
| Frakt skick | Room Temperature |