Läs mer
S-(-)-Sulpiride-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(-)-Sulpiride-d3 |
| CAS | 124020-27-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 2H3 H20 N3 O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzamide','5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-(methoxy-d3)-','(S)- (9CI), Levosulpiride-D3 (methoxy-D3), Levosulpiride-d3, S-(-)-Sulpiride-d3, 5-(Aminosulfonyl)-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-(methoxy-d3)benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t11-/m0/s1/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1C(=O)NC[C@@H]2CCCN2CC)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | N-[[(2S)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-sulfamoyl-2-(trideuteriomethoxy)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.44 |
| Visa mer |