Läs mer
(S)-Tenofovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Tenofovir |
| CAS | 147127-19-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H14 N5 O4 P |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Phosphonic acid','P-[[(1S)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, Phosphonic acid','[[(1S)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]- (9CI), Phosphonic acid','[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-','(S)-, P-[[(1S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid, (S)-(((1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonicacid, (S)-9-(2-Phosphonomethoxypropyl)adenine, (S)-PMPA, (S)-Tenofovir |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | [(2S)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethylphosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.21 |
| Visa mer |