Läs mer
(S)-tert-Butyl 1-((2R,3S)-3-Amino-4-(tert-butoxy)-2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-4-oxobutyl)azetidine-2-carboxylate, TRC
Produktkod. 30338501
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30338501 1 mg -
30348072 2.5 mg 2.5mg
30334531 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30338501 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB8991651MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-tert-Butyl 1-((2R,3S)-3-Amino-4-(tert-butoxy)-2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-4-oxobutyl)azetidine-2-carboxylate
Analyt- eller komponentnamn (S)-tert-Butyl 1-((2R,3S)-3-Amino-4-(tert-butoxy)-2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-4-oxobutyl)azetidine-2-carboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H44 N2 O5 Si
InChI formel InChI=1S/C22H44N2O5Si/c1-20(2,3)27-18(25)15-12-13-24(15)14-16(29-30(10,11)22(7,8)9)17(23)19(26)28-21(4,5)6/h15-17H,12-14,23H2,1-11H3/t15-,16-,17-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)[C@H](CN1CC[C@H]1C(=O)OC(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl (2S)-1-[(2S,3S)-3-amino-2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutyl]azetidine-2-carboxylate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 444.681
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 444.302