missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-tert-Butyl 1-((2R,3S)-3-Amino-4-(tert-butoxy)-2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-4-oxobutyl)azetidine-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-tert-Butyl 1-((2R,3S)-3-Amino-4-(tert-butoxy)-2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-4-oxobutyl)azetidine-2-carboxylate |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-tert-Butyl 1-((2R,3S)-3-Amino-4-(tert-butoxy)-2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-4-oxobutyl)azetidine-2-carboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H44 N2 O5 Si |
| InChI formel | InChI=1S/C22H44N2O5Si/c1-20(2,3)27-18(25)15-12-13-24(15)14-16(29-30(10,11)22(7,8)9)17(23)19(26)28-21(4,5)6/h15-17H,12-14,23H2,1-11H3/t15-,16-,17-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)[C@H](CN1CC[C@H]1C(=O)OC(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2S)-1-[(2S,3S)-3-amino-2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutyl]azetidine-2-carboxylate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.681 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?