Läs mer
(S)-(+)-Tert-butyl 2-(4-(4-Klorofenyl)-2,3,9-trimetyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetat, TRC
Produktkod. 17975115
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17975115 5 mg
17975075 25 mg
17972785 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17975115 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1175805MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1268524-70-4
Molekylformel C23 H25 Cl N4 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 456.99
Synonym (6S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (+)-JQ1
LEDER Cc1sc2c(C(=N[C@@H](CC(=O)OC(C)(C)C)c3nnc(C)n23)c4ccc(Cl)cc4)c1C
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Tert-butyl 2-(4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H25ClN4O2S/c1-12-13(2)31-22-19(12)20(15-7-9-16(24)10-8-15)25-17(11-18(29)30-23(4,5)6)21-27-26-14(3)28(21)22/h7-10,17H,11H2,1-6H3/t17-/m0/s1
Formel vikt 456.1387