Läs mer
(S)-tert-Butyl 2-[(S)-2-[(S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-ylamino]propanoyl]-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate Maleate (Moexipril tert-Butyl Ester Maleate), Mikromol™
Beskrivning
(S)-tert-Butyl 2-[(S)-2-[(S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-ylamino]propanoyl]-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate Maleate (Moexipril tert-Butyl Ester Maleate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-tert-butyl 2-{(S)-2-[(S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-ylamino]propanoyl}-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, maleate |
| CAS | 103733-40-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-tert-butyl 2-{(S)-2-[(S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-ylamino]propanoyl}-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C31 H42 N2 O7 . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, 1,1-dimethylethyl ester, (3S)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, 1,1-dimethylethyl ester, [3S-[2[R*(R*)],3R*]]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), 1,1-Dimethylethyl (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylate (2Z)-2-butenedioate (1:1), Moexipril Related Compound C as Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C31H42N2O7.C4H4O4/c1-8-39-29(35)24(15-14-21-12-10-9-11-13-21)32-20(2)28(34)33-19-23-18-27(38-7)26(37-6)17-22(23)16-25(33)30(36)40-31(3,4)5;5-3(6)1-2-4(7)8/h9-13,17-18,20,24-25,32H,8,14-16,19H2,1-7H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t20-,24-,25-;/m0./s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C[C@H]2C(=O)OC(C)(C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;tert-butyl (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylate |
| Visa mer |