Läs mer
(S)-tert-Butyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-6-hydroxyhexanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-tert-Butyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-6-hydroxyhexanoate |
| CAS | 213176-15-9 |
| Molekylformel | C15H29NO5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-6-hydroxy-L-norleucine-1,1-dimethylethyl Ester |
| LEDER | BrC(C=C(C1=CC=C(Br)C=C1)C=C2)=C2Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.39 |