Läs mer
(S)-tert-butyl 3-aminopiperidin-1-karboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-tert-Butyl 3-Aminopiperidine-1-carboxylate |
| CAS | 625471-18-3 |
| Molekylformel | C10H20N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Piperidinecarboxylic acid','3-amino-','1,1-dimethylethyl ester','(3S)-, (3S)-Aminopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, (S)-1-Boc-3-aminopiperidine, (S)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (S)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, (S)-3-Amino-1-Boc-Piperidine, (S)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, (S)-tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, 1,1-Dimethylethyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, 3-Aminopiperidine-1-carboxylic acid (S)-tert-butyl ester, tert-Butyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](N)C1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl (3S)-3-aminopiperidin-1-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.28 |
| Formel vikt | 200.1525 |