Läs mer
S-tert-Butyl-L-cysteine hydrochloride, 98%
Produktkod. 15485488
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485488 5 g 5g
15495488 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59244.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2481-09-6 | C7H16ClNO2S | 213.72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2481-09-6
MDL-nummer MFCD00037426
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-tert-Butyl-L-cysteine hydrochloride
Färg Vitt
Molekylformel C10H16Si2
Synonym 1,4-bis dimethylsilyl benzene, benzene, 1,4-bis dimethylsilyl, p-phenylenebis dimethylsilane, 1,4-phenylenebis dimethylsilane, p-bis dimethylsilyl benzene, silane, p-phenylenebis dimethyl, silane, 1,4-phenylenebis dimethyl, 1,4 bis dimethylsilyl benzene
InChI-nyckel UHXCHUWSQRLZJS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](=C1C=CC(=[Si](C)C)C=C1)C
IUPAC-namn (4-dimetylsilylidencyklohexa-2,5-dien-1-yliden)-dimetylsilan
Molekylvikt (g/mol) 192.41
Kvantitet 5 g
PubChem CID 6328729
Formel vikt 213.73
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.