Läs mer
(S)-tert-butylsulfinamid, 97+%, (> 98,0 % ee), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10267983 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10267983 5 g Glasflaska 5g
10257983 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10267983 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391080050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 343338-28-3 | Molekylformel: C4H11NOS | Molekylvikt: 121,2 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 343338-28-3
Molekylformel C4H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 121.2
MDL-nummer MFCD05861480
InChI-nyckel CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---2-methyl-2-propanesulfinamide, s-2-methylpropane-2-sulfinamide, s-tert-butanesulfinamide, s---tert-butanesulfinamide, s---t-butylsulfinamide, s---tert-butylsulfinamide, s-2-methyl-2-propanesulfinamide, s-tert-butylsulfinamide, s---t-butylmethylsulfinamide, s-t-butyl sulfinamide
PubChem CID 11355477
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-sulfinamid
LEDER CC(C)(C)S(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-tert-Butylsulfinamide
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 101 °C
Färg Vitt
Enantiomert överskott 98,0 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CSONH2
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 3607
Formel vikt 121.2
Procent renhet 97+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.