Läs mer
(S)-tert-butylsulfinamid, TRC
Produktkod. 30331494
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30331494 2.5 g
1 options
Produktkod. 30331494 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6937552.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-tert-Butylsulfinamide
CAS 343338-28-3
Molekylformel C4H11NOS
Kvantitet 2.5 g
Synonym [S(S)]-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-(-)-tert-Butanesulfinamide, (S)-(-)-tert-Butyl sulfinamide, (S)-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-tert-Butanesulfinamide
InChI formel InChI=1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3/t7-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)[S@](=O)N
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-sulfinamid
Molekylvikt (g/mol) 121.2
Formel vikt 121.0561