Läs mer
(S)-tert-leucinol, 95 %
Produktkod. 10085293 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10085293 5 g Glasflaska 5g
10706953 250 mg Glasflaska 250mg
10504023 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10085293 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 377530050
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
CAS: 112245-13-3 | C6H16NO | 118,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112245-13-3
Molekylformel C6H16NO
Molekylvikt (g/mol) 118.20
MDL-nummer MFCD00192250
InChI-nyckel JBULSURVMXPBNA-RXMQYKEDSA-O
Synonym l-tert-leucinol, s-tert-leucinol, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, 2s-2-amino-3,3-dimethyl-butan-1-ol, s-2-amino-3,3-dimethylbutanol, s-2-amino-3,3-dimethyl-1-hydroxybutane, r---tert-leucinol, 1-butanol, 2-amino-3,3-dimethyl-, 2s
PubChem CID 2734079
LEDER CC(C)(C)[C@H]([NH3+])CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-tert-Leucinol
Infrarött spektrum Autentisk
Färg Vit eller färglös
Förpackning Glasflaska
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Specifik rotation +34° till +40° (25 °C, 589 nm) (c=1,5, EtOH)
Densitet 90g/mL
Specifikt rotationsförhållande +37,50 (20,00 °C c=2,EtOH)
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallin lågsmältande massa eller vätska
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel (CH3)3CCH(NH2)CH2OH
IUPAC-namn (2S)-l-hydroxi-3,3-dimetylbutan-2-amin
Formel vikt 117.19
Procent renhet ≥94%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-tert-Leucinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.