Läs mer
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furonsyra, 99% (98% ee), Thermo Scientific™
Produktkod. 10658024 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10658024 25 g Glasflaska 25g
10079031 1 g Glasflaska 1g
10089031 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10658024 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369510250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87392-07-2
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.12
MDL-nummer MFCD00272639
InChI-nyckel UJJLJRQIPMGXEZ-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, s---2-tetrahydrofuroic acid, s---tetrahydro-2-furoic acid, 2s-oxolane-2-carboxylic acid, s-tetrahydro-2-furoic acid, s---tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, unii-0i2b46k2sj, tetrahydro-2-furoic acid,-, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2s, s---2-carboxytetrahydrofuroic acid
PubChem CID 446666
ChEBI CHEBI:45960
IUPAC-namn (2S)-oxolane-2-karboxylsyra
LEDER C1CC(OC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Namnnotering 98% e.e.
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2100g/mL, 1.21
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4570 to 1.4590
Kokpunkt 244.0°C (736.0 mmHg)
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 116.12
Procent renhet 99% (98% ee)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-2-Tetrahydrofuroic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.