Läs mer
(S)-(-)-Tetrahydro-3-furoinsyra, 97 %
Produktkod. 15472739
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15472739 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15472739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66392.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 168395-26-4 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 168395-26-4
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.12
MDL-nummer MFCD07369984
InChI-nyckel BOTREHHXSQGWTR-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, 3s-oxolane-3-carboxylic acid, s-tetrahydro-3-furancarboxylic acid, s-tetrahydro-3-furoic acid, s-tetrahydro-furan-3-carboxylic acid, 3s-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, l-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 3s, 3s-3-oxolanecarboxylic acid, s, ?-tetrahydro-3-furancarboxylic acid
PubChem CID 40784874
IUPAC-namn oxolan-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCOC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-Tetrahydro-3-furoic acid
Färg Gul till brun
Kvantitet 1 g
Beilstein 1281203
Formel vikt 116.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.