missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Tetrahydro-Alpha-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetic Acid-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Tetrahydro-alpha-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetic Acid-d8 |
| CAS | 1323257-58-4 |
| Molekylformel | C9H8D8N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (alphaS)-Tetrahydro-alpha-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetic Acid-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O3/c1-6(2)7(8(12)13)11-5-3-4-10-9(11)14/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,14)(H,12,13)/i1D3,2D3,6D,7D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])(N1CCCNC1=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,3,4,4,4-pentadeuterio-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)-3-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.28 |
| Formel vikt | 208.1663 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?