missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-(+)-Tetrahydro-furfurylamine L-Tartrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-Tetrahydro-furfurylamine L-Tartrate |
| CAS | 33002-02-7 |
| Molekylformel | C5H11NO . C4H6O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (S)-Tetrahydro-2-furanmethanamine (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate, (S)-Tetrahydro-2-furanmethanamine [R-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxybutanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO.C4H6O6/c6-4-5-2-1-3-7-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5H,1-4,6H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-;1-,2-/m01/s1 |
| LEDER | NC[C@@H]1CCCO1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;[(2S)-oxolan-2-yl]methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.23 |
| Formel vikt | 251.1005 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?