Läs mer
(S)-(-)-Tolvaptan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-Tolvaptan |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H25ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15,24,30H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31)/t24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 448.1554 |