Läs mer
s-Triazin-1,3,5-trietanol, TRC
Produktkod. 30136122
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136122 10 g
30134636 1 g
18071410 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136122 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT76734510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4719-04-4
Molekylformel C9 H21 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 219.28
Synonym s-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol (8CI), 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazacyclohexane, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, Actane, Acticide GR, BK, Bactraclean, Bestcide 1087T, Bioban GK, Busan 1060, Busan 1506, Cobate C, Dodigen NJ, ETA 75, Grotan B, Grotan BK, Hexahydro-1,3,5-tri(2-hydroxyethyl)-s-triazine, Hexahydro-1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-s-triazine, Hexahydro-1,3,5-tris(hydroxyethyl)-s-triazine, KM 200, KM 200 (alcohol), Kalpur TE, Mergal 165, N,N',N' '-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, N,N',N' '-Tris(β-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, NSC 516387, Nipacide BK, Onyxide 200, Permachem OB 2, Protectol HT, Roksol T 1-7, Surcide D, Surcide P, Triadine 174, Triadine 3
IUPAC-namn 2-[3,5-bis(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinan-1-yl]etanol
LEDER OCCN1CN(CCO)CN(CCO)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material s-Triazine-1,3,5-triethanol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H21N3O3/c13-4-1-10-7-11(2-5-14)9-12(8-10)3-6-15/h13-15H,1-9H2
Formel vikt 219.1583