Läs mer
(S)-Trifluorolactic Acid, TRC
Produktkod. 30456289
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456289 5 g
30454416 50 mg
30449021 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456289 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7905005G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125995-00-8
Molekylformel C3 H3 F3 O3
Molekylvikt (g/mol) 144.05
IUPAC-namn (2S)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
LEDER O[C@@H](C(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Trifluorolactic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H3F3O3/c4-3(5,6)1(7)2(8)9/h1,7H,(H,8,9)/t1-/m0/s1
Formel vikt 144.0034