Läs mer
s-Trioxan, 99+%
Produktkod. 10021610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10021610 2 kg Plastflaska 2kg
10407160 5 g Glasflaska 5g
10227313 100 g Plastflaska 100g
10636152 500 g Plastflaska 500g
13468358 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10021610 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140290020
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-88-3 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-88-3
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
MDL-nummer MFCD00006563
InChI-nyckel BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
PubChem CID 8081
ChEBI CHEBI:38043
IUPAC-namn 1,3,5-trioxan
LEDER C1OCOCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material s-Trioxane
Smältpunkt 61,0 °C till 62,0 °C
Färg Färglös till Vit
Densitet 1.1700g/mL, 1.17
Kokpunkt 114,0 °C till 116,0 °C
Flampunkt 45 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2 kg
Beilstein 19,381
Merck Index 15,9906
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten: 221 g/L (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkoholer, eter, ketoner, aceton, klorinat och aromatiska kolväten samt andra organiska lösningsmedel, lätt lösliga i pentan och peteter
Sublimeringspunkt 0115,0 °C
Formel vikt 90.08
Procent renhet 99+%
Fysisk form Crystalline Flakes or Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.