Läs mer
s-Trioxane, 99+%
Produktkod. 13468358 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Förpackning:
Glass bottle
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13468358 5 kg Plast trumma 5kg
10407160 5 g Glass bottle 5g
10227313 100 g Plastflaska 100g
10636152 500 g Plastflaska 500g
10021610 2 kg Plastflaska 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13468358 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140290051
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-88-3 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-88-3
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
MDL-nummer MFCD00006563
InChI-nyckel BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
PubChem CID 8081
ChEBI CHEBI:38043
IUPAC-namn 1,3,5-trioxan
LEDER C1OCOCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material s-Trioxane
Smältpunkt 61.0°C to 62.0°C
Färg Färglös till Vit
Densitet 1.1700g/mL, 1.17
Kokpunkt 114.0°C to 116.0°C
Flampunkt 45°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Kvantitet 5 kg
Beilstein 19,381
Merck Index 15,9906
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water: 221g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,ketones,acetone,,chlorinatid and aromatic hydrocarbons,and,other organic solvents,slightly soluble in pentane and petr.ether
Sublimeringspunkt 0115.0°C
Formel vikt 90.08
Procent renhet 99+%
Fysisk form Crystalline Flakes or Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.