Läs mer
(-)-S-Trityl-D-cystein, 98 %
Produktkod. 15479458
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479458 5 g 5g
15469458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63022.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
CAS: 25840-82-8 | C22H21NO2S | 363,48 g/mol
(-)-S-Trityl-D-cystein används inom medicin som intermediär. Det hämmar det mänskliga mitotiska kinesinet Eg5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(-)-S-Trityl-D-cystein används inom medicin som intermediär. Det hämmar det mänskliga mitotiska kinesinet Eg5.
Löslighet Svårlösligt i vatten 0,022 g/L 25 C
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25840-82-8
Molekylformel C22H21NO2S
Molekylvikt (g/mol) 363.48
MDL-nummer MFCD00236948
InChI-nyckel DLMYFMLKORXJPO-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-d-cys trt-oh, s-trityl-d-cysteine, h-cys trt-oh, s-2-amino-3-tritylthio propanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, d-cysteine, s-triphenylmethyl, ambotzhaa6120, h-cys trt-2-chlorotrityl resin, --s-trityl-d-cysteine, 2s-2-amino-3-tritylsulfanylpropanoic acid
PubChem CID 7271796
IUPAC-namn 2-amino-3-[(trifenylmetyl)sulfanyl]propansyra
LEDER NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-S-Trityl-D-cysteine
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten 0,022 g/L 25 °C.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 363.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.