Läs mer
S-Trityl-L-cysteinamid, 98 %
Produktkod. 15490419
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490419 5 g 5g
15480419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63628.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 166737-85-5 | C22H22N2OS | 362,491 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 166737-85-5
Molekylformel C22H22N2OS
Molekylvikt (g/mol) 362.491
MDL-nummer MFCD22126061
InChI-nyckel OHWBGKONMFYEKL-FQEVSTJZSA-N
Synonym h-cys trt-nh2, r-2-amino-3-tritylthio propanamide, s-trityl-l-cysteinamide, s-trityl-l-cysteine amide, s-trityl-l-cysteinamide hydrochloride, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanamide, propanamide,2-amino-3-triphenylmethyl thio-, 2r, r-2-amino-3-tritylthio propanamide hydrochloride, ambotzhaa1560, h-cys trt-nh2.hcl
PubChem CID 44432703
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-tritylsulfanylpropanamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Trityl-L-cysteinamide
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 362.49
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.