Läs mer
Thermo Scientific Chemicals S-Trityl-L-cystein, 98 %
Produktkod. 15510654 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15510654 5 g 5g
15520654 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15510654 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 173010050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
C22H21NR2S
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
Molekylformel C22H21NO2S
MDL-nummer MFCD00002611
Especificaciones
Kemiskt namn eller material S-Trityl-L-cysteine
Namnnotering 97%
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel (C6H5)3CSCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation +85° till +89° (24 °C, 589 nm) (c=1, ättiksyra 80 %)
Vatten 0,5% max.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 363.46
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Granulerat pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • S-Trityl-L-cysteine
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consejos de prudencia
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.