Läs mer
S-Trityl-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Trityl-l-cysteine |
| CAS | 2799-07-7 |
| Molekylformel | C22 H21 N O2 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21NO2S/c23-20(21(24)25)16-26-22(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20H,16,23H2,(H,24,25)/t20-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-tritylsulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.47 |
| Formel vikt | 363.1293 |