missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+)-(S)-Tylophorine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-(S)-Tylophorine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO4/c1-26-21-9-16-15-8-14-6-5-7-25(14)13-20(15)19-12-24(29-4)23(28-3)11-18(19)17(16)10-22(21)27-2/h9-12,14H,5-8,13H2,1-4H3/t14-/m0/s1 |
| Formel vikt | 393.194 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?