Learn More
(S)-(-)-Tyrosine, Sigma-Aldrich™
Code produit 15870221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
15870221 25 g 25g
15856550 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15870221 Fournisseur Sigma Aldrich Code fournisseur 8160210025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-18-4
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Spécification
Smältpunkt 297°C to 298°C (Decomposition)
MDL-nummer MFCD00002606
Synonym (S)-(-)-Tyrosine, 4-Hydroxyphenylalanine, Tyr, (S)-(-)-Tyrosine
Densitet 1.46 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 25 g
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.