Läs mer
(S)-(+)-Valine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15840201
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15840201 100 g 100g
15830201 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15840201 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8160060100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-18-4
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Specifikationer
Smältpunkt 315°C
MDL-nummer MFCD00064220
Synonym (S)-(+)-Valine, Val, (S)-(+)-Valine
Densitet 1.23 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 100 g
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.