Läs mer
(S)-(-)-Valsartan-d8 (valine-d8), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-Valsartan-d8 (valine-d8) |
| CAS | 1089736-72-0 |
| Molekylformel | C24H21D8N5O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | L-Valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-d8','N-(1-oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (ACI), N-(1-Oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-d8 (ACI), (2S)-2,3,4,4,4-Pentadeuterio-2-[pentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]-3-(trideuteriomethyl)butanoic acid, Valsartan D8 (Valine D8), Valsartan-d8, Valsartan-D8 (L-valine-D8), (S)-(-)-Valsartan-d8 (valine-d8), N-(1-Oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1/i2D3,3D3,16D,22D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)C(=O)CCCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2,3,4,4,4-pentadeuterio-2-[pentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]-3-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 443.58 |
| Formel vikt | 443.2773 |