Läs mer
S-Venlafaxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Venlafaxine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO2/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3/t16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 277.2042 |
| Procent renhet | >95% |