Läs mer
(S)-Verapamilamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Verapamilamide |
| CAS | 204642-98-8 |
| Molekylformel | C27 H36 N2 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36N2O5/c1-19(2)27(18-28,21-9-11-23(32-5)25(17-21)34-7)14-12-26(30)29(3)15-13-20-8-10-22(31-4)24(16-20)33-6/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3/t27-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc(CCN(C)C(=O)CC[C@](C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC |
| IUPAC-namn | (4S)-4-cyano-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,5-dimethylhexanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.59 |
| Formel vikt | 468.2624 |