Läs mer
(S)-(-)-Verapamilic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-Verapamilic Acid |
| CAS | 36622-24-9 |
| Molekylformel | C16 H21 N O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO4/c1-11(2)16(10-17,8-7-15(18)19)12-5-6-13(20-3)14(9-12)21-4/h5-6,9,11H,7-8H2,1-4H3,(H,18,19)/t16-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC)[C@@](CCC(=O)O)(C#N)C(C)C |
| IUPAC-namn | (4S)-4-cyano-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-methylhexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.34 |
| Formel vikt | 291.1471 |