Läs mer
(S)-verbenone, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Verbenone |
| Densitet | 0.9700g/mL |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Specifikt rotationsförhållande | − 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3) |
| Formel vikt | 150.22 |
| Procent renhet | 97% |