Läs mer
(S)-verbenone, Thermo Scientific™
Produktkod. 10199652
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10199652 1 g 1g
10046434 5 g 5g
10537953 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10199652 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01645DA
Kemiska identifierare
CAS 1196-01-6
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00001343
InChI-nyckel DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Synonym levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 92874
ChEBI CHEBI:78316
IUPAC-namn (1S,5S)-2,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]hept-2-en-4-on
LEDER CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Verbenone
Densitet 0.9700g/mL
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande − 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3)
Formel vikt 150.22
Procent renhet 97%