Läs mer
(S)-verbenone, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4391515
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Produktkod. 10199652
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01645DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1196-01-6
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00001343
InChI-nyckel DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Synonym levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 92874
ChEBI CHEBI:78316
IUPAC-namn (1S,5S)-2,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]hept-2-en-4-on
LEDER CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Verbenone
Densitet 0.9700g/mL
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande − 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3)
Formel vikt 150.22
Procent renhet 97%