Läs mer
(S)-Vigabatrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Vigabatrin |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1 |
| Formel vikt | 129.079 |