missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

S-(-)-Warfarin, TRC

Produktkod. 30449599
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30449599 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30449599 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCW49849510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-Warfarin
CAS 5543-57-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 H16 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one','4-hydroxy-3-[(1S)-3-oxo-1-phenylbutyl]-, 2H-1-Benzopyran-2-one','4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-','(S)-, Coumarin','3-(α-acetonylbenzyl)-4-hydroxy-','(S)-(-)- (8CI), 4-Hydroxy-3-[(1S)-3-oxo-1-phenylbutyl]-2H-1-benzopyran-2-one, (-)-Warfarin, (S)-Warfarin
InChI formel InChI=1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/t15-/m0/s1
LEDER CC(=O)C[C@H](C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-[(1S)-3-oxo-1-phenylbutyl]chromen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 308.33
Formel vikt 308.1049
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.